Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Flacons d'échantillonneur automatique 8 x 40 mm, sans bouchons
Tienda Wheaton Science Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (métrique):
0,7 mL
1 mL
Couleur:
Naturel
Transparent
Matériau:
PP
Verre borosilicaté
Quantité:
500/boîte
Lot de 1000
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
Descripción
- Diamètre : 8mm
- Hauteur : 40mm
- Bouchon : Bouchons
Especificaciones
Especificaciones
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 8 mm |
| Matériau | PP |
| Volume (métrique) | 0,7 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,57 in |
| Comprend | Flacons uniquement ; Les casquettes sont vendues séparément. |
| Type de bouchon | Bouchons |
| Hauteur (métrique) | 40 mm |
| Quantité | Lot de 1000 |
| Taille du bouchon | 8 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido