Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Accessoires et ensembles de filtration 90 mm
Tienda Wheaton Science Products Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Revêtement de surface:
Aucun revêtement de sécurité
Revêtement de sécurité
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Descripción
En verre borosilicaté à faible taux d’extraction et à coefficient de dilatation WHEATON 33 conforme aux exigences USP type I et ASTM E 438, type I, classe A
- Conçu pour traiter jusqu’à 1 000 ml d’échantillons liquides pour l’analyse de la contamination particulaire ou microbiologique
- Les flacons sont équipés d’un raccord de tuyau n°2 pour une tubulure de 6 mm (1/4 po) de D.I.
- Recommandé pour filtration générale
- Comprend une base de support en verre fritté de porosité grossière (40-60 μm), un entonnoir gradué, une pince en aluminium anodisé et un bouchon en silicone n°8
- L’extérieur avec revêtement de sécurité empêche l’éclatement du flacon.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 1 000 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| À utiliser avec (application) | Analyse de contamination particulaire ou microbiologique |
| À utiliser avec (équipement) | Ensemble de filtration de 90 mm |
| Comprend | Tuyau de 0,25 po |
| Nbre par carton | 1 boîte |
| Type de produit | Flacon de filtration |
| Revêtement de surface | Revêtement de sécurité |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido