Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Pas de bouchons
Code produit. p-3138344 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
Conditionnement:
144 pièces
288 pièces
432 pièces
48 pièces
Code produit. 12339899
Marque: DWK Life Sciences W217005
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 68 mm
Hauteur (impériale) 2,67 in
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis