Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds AC Wheaton™ : Pas de bouchons
Shop All Wheaton Science Products Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
Taille du bouchon:
33-400 mm
38-400 mm
48-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
missing translation for 'unitSize'
144 pièces
288 pièces
432 pièces
48 pièces
Description
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences des normes USP de type III
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Capacité (impériale) | 1 oz |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Hauteur (métrique) | 68 mm |
| Hauteur (impériale) | 2,67 in |
| Taille du bouchon | 33-400 mm |
| Diamètre (métrique) | 34 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction