Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston ambré Wheaton™ avec bouchons revêtu de cônes en PE
Code produit. 11551115 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 ml
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
48 pièces
Code produit. 11551115
Marque: DWK Life Sciences W216849
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
  • Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz., 60 ml
Capacité (métrique) 60 ml
Capacité (impériale) 2 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre sodocalcique
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 94 mm
Hauteur (impériale) 3,7 po
Joint de fermeture Polyéthylène
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis