Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Code produit. 10691993 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Boîte Valu-bulk.
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Conditionnement:
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
30 pièces
48 pièces
60 pièces
Code produit. 10691993
Marque: DWK Life Sciences W216837
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
  • Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
  • Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
Chaque boîte de flacons pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 2 oz, 60 ml
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 1,53 in
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement Boîte pratique
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 94 mm
Hauteur (impériale) 3,7 po
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 39 mm
Type de bouchon Bouchon à vis