Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Boîte Valu-bulk.
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Conditionnement:
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
30 pièces
48 pièces
60 pièces
Description
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
- Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
Chaque boîte de flacons pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Spécification
| Capacité | 2 oz, 60 ml |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Capacité (impériale) | 2 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 1,53 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Conditionnement | Conditionnés en vrac |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 94 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,7 po |
| Afficher plus |