Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Code produit. 12369779 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Boîte Valu-bulk.
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Conditionnement:
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
30 pièces
48 pièces
60 pièces
Code produit. 12369779
Marque: DWK Life Sciences W216863
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le verre sodocalcique de type III ambré protège les solutions sensibles à la lumière
Le verre sodocalcique ambré de type III protège les solutions photosensibles
  • Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
  • Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
Chaque boîte de flacons pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz, 500 ml
Capacité (métrique) 500 mL
Capacité (impériale) 16 oz.
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 2,95 in
Matériau Verre sodocalcique
Conditionnement Conditionnés en vrac
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 168 mm
Hauteur (impériale) 6,6 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 28-400 mm
Diamètre (métrique) 75 mm
Type de bouchon Bouchon à vis