Learn More
DWK Life Sciences Flacon compte-gouttes en verre ambré Wheaton™
Code produit. p-3207803 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
Couleur:
Ambré
Transparent
Transparents
Conditionnement:
6 pièces
Code produit. 10236504
Marque: DWK Life Sciences W211734
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Délivre des colorations ou des solutions indicatrices goutte à goutte
  • Complet, avec un bouchon en verre
  • Un tour partiel du bouchon en verre rodé ferme le flacon
  • Fabriqué en verre sodocalcique conforme aux exigences USP de type III
  • Non autoclavable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 1,69 oz, 50 ml
Capacité (métrique) 50 mL
Capacité (impériale) 1,69 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,77 in
Comprend Bec verseur
Matériau Verre
Forme Rond
Hauteur (métrique) 95 mm
Type de produit Flacon compte-gouttes
Hauteur (impériale) 3,74 in
Matériau du bouchon Verre
Diamètre (métrique) 45 mm
Type de bouchon Bouchon