Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de PP / PTFE Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
24 pièces
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz., 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 2,59 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | USP type III |
| Closure Included | Oui |
| Bouche | Large |
| Afficher plus |