Learn More
DWK Life Sciences Bouchon à vis phénolique noir avec joint caoutchouc / PTFE Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Finition de col:
13-425
15-415
15-425
18-400
18-415
20-400
28-400
33-400
33-430
Nbre par carton:
100/boîte
200/boîte
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
Description
- Conçu pour la sécurité des produits
- Joint en TFE / caoutchouc butadiène-styrène
- Bouchon à vis
- Phénolique
- Noir
- Autoclavable
Spécification
Spécification
| Couleur | Noir |
| Matériau | Phénolique |
| Nbre par carton | 200/boîte |
| Finition de col | 15-425 |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| À utiliser avec (équipement) | Flacon |
| Joint de fermeture | PTFE / caoutchouc 14B |
| Autoclavable | Autoclavable |