Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à vis phénoliques noirs Wheaton™ avec joints en caoutchouc revêtus de PTFE 14B pour flacons E-Z Ex-Traction™
Code produit. 10742973 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Flacon de 10 ml
Flacon de 2 et 4 ml
Flacon de 20 ml
Flacon de 8 ml
Finition de col:
13-425
15-425
22-400
24-400
Nbre par carton:
100/boîte
1000/boîte
250/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
1000 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 10742973
Marque: DWK Life Sciences 240418
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour garantir une sécurité absolue du produit.
  • Autoclavables
  • Joint en caoutchouc styrène-butadiène revêtu de PTFE
  • Excellente résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur Noir
Matériau Phénolique
Nbre par carton 100/boîte
Finition de col 24-400
Certifications/Conformité ISO 9001
À utiliser avec (équipement) Flacon de 20 ml
Joint de fermeture PTFE/caoutchouc