Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Code produit. 11714219 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Conditionnement:
12 pièces
180 pièces
216 pièces
24 pièces
36 pièces
432 pièces
84 pièces
Code produit. 11714219
Marque: DWK Life Sciences W216943
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles. Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Permet un retrait facile du contenu
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 16 oz., 500 ml
Capacité (métrique) 500 ml
Capacité (impériale) 16 oz
Couleur Ambré
Diamètre (impériale) 3,14 in
Matériau Verre
Quantité 12/boîte
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 146 mm
Hauteur (impériale) 5,74 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 80 mm
Type de bouchon Bouchon à vis