Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large ambrés avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 ml
500 mL
1000 ml
Taille du bouchon:
28-400 mm
33-400 mm
38-400 mm
45-400 mm
53-400 mm
Quantité:
12/boîte
180/carton
216/carton
24/boîte
36/carton
432/carton
60/carton
84/carton
Conditionnement:
12 pièces
180 pièces
216 pièces
24 pièces
36 pièces
432 pièces
84 pièces
Description
Verre ambré pour le stockage des poudres photosensibles.Les flacons à col large ambrés Wheaton™ accompagnés de bouchons avec joint polyvinyle sont disponibles en plusieurs volumes.
- Verre sodocalcique USP de type III
- Permet un retrait facile du contenu
Spécification
Spécification
| Capacité | 16 oz, 500 ml |
| Capacité (métrique) | 500 mL |
| Capacité (impériale) | 16 oz. |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (impériale) | 3,14 in |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 60/carton |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 146 mm |
| Hauteur (impériale) | 5,74 in |
| Afficher plus |