Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’agitation à bras latéral double sans chemise d’eau Wheaton™ Celstir™
Code produit. p-123025 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
125 à 190 ml
250 à 380 ml
500 ml
1000 ml
3000 ml
8 L
Comprend:
Graduations ; surface d’écriture
Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10557131
Marque: DWK Life Sciences 356875
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fournissent une surface maximale entre le flacon de culture et le flacon en verre
  • La turbine en verre recouvert de résine en PTFE ne dépasse pas du bouchon et dispose d’un bouchon bosselé pour une agitation plus efficace
  • Bouchon revêtu de caoutchouc silicone
  • Autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (impériale) externe 1,4 in
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Acier inoxydable
Hauteur (impériale) 5,5 in
Hauteur (métrique) 14,1 cm
Comprend Graduations imprimées ; champ d'inscription sur le côté
Joint de bras latéral 15-415
Revêtement de surface Traité CellBIND
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (métrique) externe 38 mm
Taille du bouchon 38 mm