Learn More
DWK Life Sciences Flacons Boston ronds transparents avec bouchons revêtus de polychlorure de vinyle Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
Boîte pratique
Conditionnés en vrac
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
24 pièces
288 pièces
48 pièces
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques et d’échantillons
- Le col étroit permet aux liquides d’être soigneusement versés pour éviter les déversements
- Les boîtes de flacons pratiques contiennent des étiquettes Hazard Communication Standard pour l’identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons en transit ou en stockage à long terme
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
Informations sur la commande
Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique USP de type III
Spécification
Spécification
| Capacité | 1 oz, 30 ml |
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Capacité (impériale) | 1 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 1,22 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Conditionnement | Boîte pratique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Certifications/Conformité | EPA, FDA |
| Hauteur (métrique) | 79 mm |
| Afficher plus |