Learn More
DWK Life Sciences Flacons ronds Boston transparents sans bouchons Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
20-400 mm
22-400 mm
24-400 mm
28-400 mm
33-400 mm
Conditionnement:
108 pièces
12 pièces
160 pièces
288 pièces
60 pièces
Description
Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
- En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Spécification
| Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,36 in |
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 136 mm |
| Type de produit | Flacon rond Boston |
| Hauteur (impériale) | 5,3 in |
| Afficher plus |