Learn More
DWK Life Sciences Flacons carrés transparents avec bouchons revêtus de polyvinyle Wheaton™
Code produit. p-2713616 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
120/carton
24/carton
240/carton
280/carton
40/carton
48/carton
Conditionnement:
120 pièces
24 pièces
240 pièces
280 pièces
40 pièces
48 pièces
Code produit. 10173342
Marque: DWK Life Sciences W216871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La forme carrée permet d’optimiser l’espace de stockage en laboratoire
  • Verre sodocalcique USP de type III
  • Idéaux pour le stockage de solvants, de produits chimiques ou d’échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 1,2 in
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 48/carton
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 64 mm
Hauteur (impériale) 2,52 in
Joint de fermeture Polyvinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 20-400 mm
Diamètre (métrique) 26 mm
Type de bouchon Bouchon à vis