Learn More
DWK Life Sciences Flacon d’échantillon d’huile transparente Wheaton™
Code produit. 12359889 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
Unit Size:
144 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12359889
Brand: DWK Life Sciences W216994
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Excellent pour le stockage de nombreux types de liquides non dangereux.
  • En verre sodocalcique transparent de type III
  • Flacon fourni avec bouchon en liège.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 125 mL
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,45 in
Comprend Bouchon en liège fixé
Matériau Verre sodocalcique
Forme Rond
Hauteur (métrique) 163 mm
Type de produit Flacon d’échantillon
Hauteur (impériale) 6,41 in
Diamètre (métrique) 37 mm