Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Pas de bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 mL
250 mL
500 mL
2000 mL
4000 mL
Taille du bouchon:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
- Transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Col large pour un accès aisé au contenu
- Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 125 mL |
| Capacité (impériale) | 4 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,04 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Hauteur (métrique) | 84 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,3 in |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Taille du bouchon | 48-400 mm |
| Diamètre (métrique) | 52 mm |
| Afficher plus |