Learn More
DWK Life Sciences Flacons à col large standard transparents Wheaton™ : Avec bouchons revêtus de PTFE
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
2000 ml
4000 ml
Conditionnement:
24 pièces
4 pièces
6 pièces
Description
Idéal pour le stockage de matériaux secs et d’échantillons
- Transparent pour une bonne visualisation du contenu
- Col large pour un accès aisé au contenu
- Épaulements arrondis
Informations sur la commande
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
En verre sodocalcique transparent de type III
Spécification
Spécification
| Capacité | 8 oz, 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8 oz |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,48 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Hauteur (impériale) | 4,33 in |
| Joint de fermeture | PTFE / mousse |
| Afficher plus |