Learn More
DWK Life Sciences Cuves droites transparentes avec bouchons à doublure en TFE Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
missing translation for 'unitSize'
12 pièces
24 pièces
Descripción
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les parois permettent l’élimination totale du contenu
- La conception à large col est parfaite pour les grands échantillons solides
- Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Información de órdenes
Disponibles avec bouchons fixés ou sans bouchons. Les bouchons peuvent être commandés séparément.
Compliance
Verre sodocalcique transparent USP de type III
Especificaciones
Especificaciones
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,16 in |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 48 mm |
| Hauteur (impériale) | 1,8 in |
| Joint de fermeture | PTFE |
| Matériau du bouchon | Polypropylène |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido