Learn More
DWK Life Sciences Flacons droits transparents sans bouchons Wheaton™
Code produit. 12309829 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
Code produit. 12309829
Marque: DWK Life Sciences W216919
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Parfaits pour les applications d’échantillonnage des sols et environnementales
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
  • Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
  • Les bouchons à résistance chimique sont conformes aux réglementations de l’EPA et de la FDA
  • Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
  • Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables
  • pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 60 mL
Capacité (impériale) 2 oz.
Couleur Transparent
Matériau Verre sodocalcique
Hauteur (métrique) 48 mm
Hauteur (impériale) 1,8 in
Taille du bouchon 53-400 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à vis