Learn More
DWK Life Sciences Flacons droits transparents sans bouchons Wheaton™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Taille du bouchon:
53-400 mm
58-400 mm
70-400 mm
89-400 mm
Conditionnement:
12 pièces
144 pièces
24 pièces
Description
Excellents pour le stockage de matériaux secs et les échantillons, visibles à travers le verre sodocalcique transparent de type III
- Les cols larges permettent un accès facile au contenu lors de l’utilisation de cuillères ou spatules
- Les bouchons à résistance chimique sont conformes aux réglementations de l’EPA et de la FDA
- Disponibles en boîtes pratiques ou en cartons Valu-Bulk™
- Chaque boîte de flacon pratique comprend des étiquettes de signalisation des matières dangereuses visant à assurer une bonne identification du contenu et des étiquettes inviolables
- pour protéger l’intégrité des échantillons dans les véhicules de transport ou en stockage à long terme
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1000 mL |
| Capacité (impériale) | 32 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Verre sodocalcique |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Hauteur (impériale) | 6,6 in |
| Taille du bouchon | 89-400 mm |
| Diamètre (métrique) | 95 mm |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |