Learn More
DWK Life Sciences Kits transparents WHEATON™ CompletePAK™
Code produit. 16227300 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
5 ml
10 ml
Type de bouchon:
Bouchon Igloo Lyo OmniFlex 3G
Bouchon Igloo Lyo stérile OmniFlex 3G
Bouchon pour sérum stérile OmniFlex 3G
Bouchon pour sérum stérile Ultra Pure
Omni Flex 3G
OmniFlex 3G stérile
Ultra pur stérile
Couleur (joint):
Bleu
Rouge
Conditionnement:
158 pièces
200 pièces
210 pièces
Code produit. 16227300
Marque: DWK Life Sciences W990001CP
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
La gamme de produits WHEATON™ CompletePAK™ est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints stérilisés prêts à l’emploi, disponibles dans le commerce et qui peuvent être adaptés à n’importe quelle application, afin de raccourcir votre chaîne d’approvisionnement grâce à notre solution unique.
La gamme de produits Wheaton CompletePAK est une gamme de flacons à sertir, de bouchons en caoutchouc et de joints prêts à l’emploi, personnalisables pour toute application
  • Produits stérilisés, disponibles dans le commerce, prêts à l’emploi (RTU)
  • Grand choix de composants stériles en kits et autonomes – une solution pour n’importe quelle application
  • Les solutions en kits offrent des quantités égales de composants prêts à l’emploi, pour une réduction des déchets
  • Traçabilité complète & à l’aide d’un certificat d’analyse
  • USP 788/EP 2.9.19 Matières particulaires dans les injections, USP 85/EP 2.6.1, Test de détection des endotoxines bactériennes et USP 71/ EP 2.6.14 Essai de stérilité, USP 660/EP 3.2 Contenants en verre à usage pharmaceutique et USP 381/EP 3.2.9 Bouchons en élastomère destinés aux préparations parentérales
  • Configurations en vrac CompletePAK™ Modpak
  • Prêt à l’emploi, juste à temps, durée de conservation minimale de 3 mois à partir de l’expédition
  • Certificat d’intégrité de bouchon de contenant (CCI) disponible sur demande
Certifications
USP <788>, <85> et <71> ; certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur (joint) Bleu
Couleur Transparent
Matériau Verre
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 ml
Comprend Flacon, bouchon et joint
Nbre par carton 210
Gamme de produits Wheaton™ CompletePAK
Volume (métrique) total 2 ml
Matériau du bouchon Caoutchouc (Bouchon)
Type de bouchon Omni Flex 3G
Quantité 210 boîtes
Taille du bouchon 13 mm
Certifications/Conformité USP 788, 85 et 71 ; Certifiés Container Closure Integrity (CCI - Intégrité de fermeture de récipient)
Type de produit Kit stérile