Learn More
DWK Life Sciences Flacons de stockage cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, à filetage externe
Code produit. 11531345 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Rose
Rouge
Vert
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11531345
Marque: DWK Life Sciences W985871
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon CryoELITE à jupe octogonale offre une bonne stabilité en position debout et se bloque dans le rack CryoELITE Benchmate, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture du flacon à une main.
La conception de fabrication unique du flacon CryoELITE crée une surface de contact plus importante entre le bouchon et le flacon pour un joint absolu. Le flacon autostable peut accueillir un insert avec fond de code à barres Data Matrix 2D en option (réf. fabriquant N° W985880) ; qui fournit un identifiant unique pour la traçabilité permanente. L’insert avec fond de code-barres, qui peut être acheté séparément, s’adapte facilement au fond du flacon. Le format de fond de flacon permet une visualisation des échantillons sans restriction et permet une numérisation automatisée du code-barres, en particulier lorsqu’il est utilisé avec la boîte de congélation Wheaton KeepIT-100™ (réf. fabriquant N° de série W651700). Les performances du joint à bouchon sont alors exceptionnelles, dépassant les normes DOT de 35 % en moyenne, ce qui rend le flacon CryoELITE idéal pour le transport d’échantillons cliniques. Les bouchons et flacons sont en polypropylène vierge à faible liaison cryogénique.
  • En polypropylène vierge, adapté aux applications radiologiques, cryogénique
  • Sept couleurs de bouchon différentes, bleu, rose, vert, jaune, rouge, blanc et naturel
  • Flacons à filetage externe et interne
  • La conception entraîne des performances de résistance à la pression bien supérieures aux normes gouvernementales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Naturel
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 5 mL
Hauteur (impériale) 3,66 po
Type de filetage Externe
Type de base Autonome
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 93 mm
Quantité 500/boîte
Certifications/Conformité DOT, IATA
Type Flacon cryogénique
Marking Spot Oui