Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™ avec fond autonome
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
500 pièces
Description
- Fabriqué en polypropylène vierge de qualité cryogénique à faible liaison
- Pour des solutions de récupération élevée
- Avec une partie certifiée sans RNase / DNase ni endotoxine, qui garantit l’intégrité du produit
- Le bouchon étanche dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant la protection des échantillons pendant le transport et la manipulation du gel-dégel
- Avec surface d’écriture
- Plage de températures : –196°C à +121°C
- Stérile
- Disponible en taille de 0,5 ml, en blanc
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
| Couleur | Blanc |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | En PP |
| Stérilité | Stérile |
| Volume (métrique) | 0,5 ml |
| Hauteur (impériale) | 1,92 in |
| Type de filetage | Externe |
| Exempt de RNase | Oui |
| Afficher plus |