Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis interne
Code produit. 11531355 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Modèle:
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Code produit. 11531355
Marque: DWK Life Sciences W985912
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le bouchon à vis à filetage interne peut être facilement retiré d’une seule main
  • Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
  • Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
  • Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
  • En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Naturel
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau PP
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 3 mL
Hauteur (impériale) 2,48 in
Modèle Rond
Type de filetage Interne
Exempt de RNase Oui
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 63 mm
Quantité 500/boîte
Certifications/Conformité DOT, IATA
Marking Spot Oui