Learn More
DWK Life Sciences Flacons cryogéniques Wheaton™ CryoELITE™, fond rond avec bouchon à vis interne
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,2 ml
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Modèle:
Rond
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
Description
- Le flacon cryogénique à fond rond rigoureux permet une FCR maximale de 17 000 × g
- Le joint à bouchon inégalé dépasse les réglementations DOT et IATA, garantissant une protection optimale des échantillons pendant le transport et la manipulation exigeante du gel-dégel
- Le lot certifié exempt de RNase / DNase et d’endotoxine, stérile et apyrogène garantit l’intégrité des échantillons
- En polypropylène vierge cryogénique à faible liaison
Spécification
Spécification
| Couleur de bouchon | Naturel ; avec bouchon et patch |
| Diamètre (impériale) externe | 0,47 in |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | PP |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Hauteur (impériale) | 1,92 in |
| Modèle | Rond |
| Type de filetage | Interne |
| Afficher plus |