Learn More
DWK Life Sciences Kit de plateforme Wheaton™ pour système rotatif compact pour mini flacons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Charbon
Noir
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Peut ajouter jusqu’à 2 kits par unité.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de plateau |
| Poids (impériale) | 9 lb |
| Poids (métrique) | 4 kg |
| Couleur | Charbon |
| À utiliser avec (équipement) | Appareil de culture à rouleaux pour mini-flacons |
| Comprend | Plateforme à rouleaux assemblée, 4 montants de support, courroie d’entraînement, matériel nécessaire et instructions d’assemblage |