Learn More
DWK Life Sciences Échantillonneurs à tambour jetables Wheaton™
Code produit. 12407321 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
75 mL
150 mL
Diamètre (impériale) externe:
0,29 in
0,47 in
0,7 in
Diamètre (métrique) externe:
0,75 cm
1,2 cm
1,8 cm
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
Code produit. 12407321
Marque: DWK Life Sciences 885302
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisation économique et pratique
  • Insérez le tube vide dans le tambour, maintenez le pouce sur le dessus et retirez l’échantillon
  • Les unités en verre sodocalcique se cassent facilement pour une élimination rapide
  • Longueur : 109cm (43 in)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur à tambour
Matériau Verre sodocalcique
Capacité (impériale) 2,53 oz.
Capacité (métrique) 75 mL
Jetable Oui
À utiliser avec (application) Idéal pour une récupération rapide et facile des échantillons
Diamètre (impériale) externe 0,47 in
Diamètre (métrique) externe 1,2 cm
Longueur (impériale) 43 in
Longueur (métrique) 109,2 cm