Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Disposable Drum Thieves
Economical and convenient to use
136.00€ - 305.00€
Spécification
Type de produit | Échantillonneur à tambour |
---|---|
Matériau | Verre sodocalcique |
Jetable | Oui |
À utiliser avec (application) | Idéal pour une récupération rapide et facile des échantillons |
Longueur (impériale) | 43 in |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (impériale) externe | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12407321
|
DWK Life Sciences
885302 |
75 mL | 0,47 in | 1,2 cm |
136.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12497311
|
DWK Life Sciences
885300 |
25 ml | 0,29 in | 0,75 cm |
305.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12417321
|
DWK Life Sciences
885303 |
150 mL | 0,7 in | 1,8 cm |
181.00€
24 pièces |
Expédition estimée: 21-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Simply insert empty tube into drum, hold thumb over the top, and withdraw sample
- Soda-lime glass units break easily for quick disposal
- Length: 43 in. (109cm)
Spécification
Échantillonneur à tambour | |
Oui | |
43 in |
Verre sodocalcique | |
Idéal pour une récupération rapide et facile des échantillons | |
109,2 cm |