Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ avec bouchon revêtu de caoutchouc
Code produit. 12442731 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
24 ml
Couleur:
Ambré
Ambrés
Transparent
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 12442731
Marque: DWK Life Sciences 224732
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Commodément conditionnés en deux boîtes de 100 flacons sous film plastique thermorétracté, ce qui réduit la contamination par les matériaux ondulés présents dans l’emballage traditionnel.
  • Les flacons transparents sont fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction Wheaton 33 conforme aux exigences ASTM Type I, classe A et USP type I
  • Les flacons ambrés sont fabriqués en verre ambré Wheaton 320 conforme aux exigences de l’USP Type I pour protéger les échantillons sensibles à la lumière
  • Flacons et bouchons à vis conditionnés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Caoutchouc 14B
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 15 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 4,0 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,08 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 48 mm
Certifications/Conformité USP type I
Taille du bouchon GPI 13-425