Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage à filetage à vis en verre borosilicaté E-C Wheaton™ sans bouchons
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 ml
2 ml
4,0 ml
8,0 mL
12,0 mL
16,0 mL
20 ml
24,0 mL
40 ml
60 ml
Couleur:
Ambré
Ambrés
Transparent
Transparents
Conditionnement:
143 pièces
200 pièces
Description
- Les bouchons sont emballés séparément
- Verre ambré ou transparent au choix
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 28 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 5 dr |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Hauteur (métrique) | 57 mm |
| Certifications/Conformité | USP type I, ASTM E 438, type I, classe A |