Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Code produit. 10698052 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 mL
2 ml
4,0 mL
4 ml
8,0 mL
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
GPI 8-425
GPI 13-425
GPI 8-425
Conditionnement:
200 pièces
Code produit. 10698052
Marque: DWK Life Sciences 224740
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Prix économique par emballage de flacons et de bouchons à vis séparément. Les flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
  • Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
  • Flacons transparents conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
  • Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté conformes aux exigences USP de type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
  • Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
  • Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
  • Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
  • Les flacons et bouchons sont autoclavables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) PTFE / caoutchouc 14B
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 1,8 mL
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 0,5 dr.
Matériau du bouchon Phénolique
Autoclavable Autoclavable
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 35 mm
Certifications/Conformité USP type I, ASTM type I, classe A
Taille du bouchon GPI 8-425