Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage Wheaton™ E-C.
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,8 mL
2,0 mL
2 ml
4,0 mL
4 ml
8,0 mL
8 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diamètre (métrique) externe:
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Couleur:
Ambré
Transparent
Taille du bouchon:
GPI 8-425
GPI 13-425
GPI 8-425
Conditionnement:
200 pièces
Description
Prix économique par flacons de conditionnement et bouchons à vis séparément.Les flacons à échantillons Wheaton™ E-C sont disponibles en verre transparent ou de couleur ambrée.
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons transparents conformes aux exigences USP de type I et ASTM E 438 de type I, classe A.
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté conformes aux exigences USP de type I pour la transmission de la lumière afin de protéger les produits sensibles à la lumière
- Flacons conditionnés dans des boîtes de 100 conditionnées sous film plastique thermorétracté qui réduisent la contamination par ondulation
- Bouchons à vis phénoliques noirs revêtus de caoutchouc 14B pour échantillons aqueux
- Bouchon à vis phénolique noir à revêtement en caoutchouc 14B et à face en PTFE pour les échantillons organiques
- Les flacons et bouchons sont autoclavables
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / caoutchouc 14B |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 19 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Volume (métrique) | 12 ml |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 3,2 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Afficher plus |