Learn More
DWK Life Sciences Bouchons de flacons en aluminium Wheaton™ E-Z Seals™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Bouchons idéaux pour les applications de chromatographie et d’autres instruments
- Le joint avec opercule permet de remplir ou de récupérer le contenu à l’aide d’une seringue
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | Aluminium |
| Quantité | 100 paquet |
| Type | Open Top Cap |
| Taille du bouchon | 11 mm |