Learn More
DWK Life Sciences Récipients de culture à rouleaux en verre Wheaton™
Code produit. p-177149 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1380 ml
1760 mL
2000 mL
Matériau du bouchon:
Phénolique
Polypropylène
Couleur de bouchon:
Blanc
Noir
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 11722963
Marque: DWK Life Sciences 348252
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Qualité et performances uniformes pour des rendements cellulaires supérieurs
En verre borosilicaté, spécialement sélectionné pour une grande clarté optique, surface intérieure lisse et absence d’imperfections — conformes aux tolérances de fabrication très strictes.
  • Le col effilé (dia. int. nominal de 29 mm) est facile à nettoyer
  • Livrés avec des bouchons à vis phénoliques noirs 38-415 à jupe profonde avec revêtements en caoutchouc styrène-butadiène
  • Les flacons et les bouchons sont autoclavables
  • Non stériles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 46,66 oz., 1380 ml
Capacité (métrique) 1380 ml
Capacité (impériale) 46,66 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 4,3 in
Matériau Verre borosilicaté
Couleur de bouchon Noir
Hauteur (métrique) 240 mm
Hauteur (impériale) 9,44 in
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 38-415 mm
Diamètre (métrique) 110 mm
Type de bouchon Bouchon à vis