Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser
Code produit. 10712667 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
16.0 ml
30,0 mL
60,0 mL
120,0 ml
Diamètre (métrique) externe:
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Hauteur (métrique):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Conditionnement:
72 pièces
Code produit. 10712667
Marque: DWK Life Sciences 225536
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Parfaits pour la collecte, le stockage et la présentation d’échantillons en laboratoire ou sur le terrain, les flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ avec bouchons à clipser contiennent des bouchons qui s’adaptent sur un anneau d’étanchéité spécial pour fournir une barrière efficace contre l’humidité.
  • Excellente conservation des matériaux hygroscopiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Matériau Verre sodocalcique
Volume (métrique) 16.0 ml
À utiliser avec (application) Pour le prélèvement, le stockage et la présentation d‘échantillons dans le laboratoire ou sur le terrain
Volume (impérial) 4,3 dr.
Gamme de produits Wheaton
Volume (métrique) total 16 mL
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à clipser
Certifications/Conformité USP type III
Hauteur (métrique) 40 mm
Type de produit Flacon