Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage en verre Wheaton™ dans Vial File™
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1,5 ml
1,8 mL
2,0 ml
2 ml
4,0 ml
4 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Matériau (doublure):
Caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / caoutchouc 14B
PTFE / silicone
Conditionnement:
240 pièces
40 pièces
60 pièces
Description
Vial File offre des moyens de stockage des échantillons compacts et facilement accessibles
Bouchons fixés aux flacons.
- Le boîtier en polystyrène avec des compartiments, des inserts en mousse et une carte d’indexation alphanumérique permet d’organiser et de protéger les flacons
- Choix de bouchons phénoliques noirs solides ou avec opercule : les bouchons ouverts facilitent la récupération des échantillons à l’aide d’une seringue
- Flacons et bouchons autoclavables
- Flacons transparents fabriqués en verre borosilicaté à faible taux d’extraction offrant une résistance chimique supérieure
- Flacons ambrés fabriqués en verre borosilicaté qui protège les produits photosensibles
Compliance
Flacons transparents conformes aux exigences USP de type et ASTM™ E438 de type 1, classe A. Flacons ambrés conformes aux exigences USP de type 1 de transmission de la lumière.
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 12 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (pour faibles substances extractibles) |
| Volume (métrique) | 1,8 mL |
| À utiliser avec (application) | Utilisé pour le stockage et le transport des flacons |
| Graduée | Non |
| Type de filetage | À vis |
| Volume (impérial) | 0,5 dr. |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus |