Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ Sampule™
Code produit. 10104213 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Type:
Taille de capsule : 13 / 425
Taille de capsule : 15 / 425
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 10104213
Marque: DWK Life Sciences 986491
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission de l’ultraviolet est élevée. Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme aux normes ASTM E 438 de classe A.
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission ultraviolette est élevée.Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme à la norme ASTM E 438 type I et classe A.
  • Sélectionné parmi le verre ou le PEHD
  • Bouchons conditionnés séparément
  • Les flacons en PEHD sont un choix économique pour le comptage par scintillation
Informations sur la commande
Les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles dans des plateaux 200 conditionnés sous film plastique thermorétracté afin d’éviter toute contamination. Les bouchons sont conditionnés séparément dans des sachets en PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (doublure) Film métallique/pulpe
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Verre borosilicaté (faible taux de potassium)
Volume (métrique) 6,0 ml
Type de filetage À vis
Volume (impérial) 1,6 dr.
Matériau du bouchon Urée
Type de bouchon Bouchon à vis
Hauteur (métrique) 58 mm
Certifications/Conformité ASTM E438
Type Taille de capsule : 13 / 425