Learn More
DWK Life Sciences Flacons Wheaton™ Sampule™
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission de l’ultraviolet est élevée. Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme aux normes ASTM E 438 de classe A.
595.00€ - 1527.36€
Spécification
Matériau (doublure) | Film métallique/pulpe |
---|---|
Couleur | Transparent |
Diamètre (métrique) externe | 17 mm |
Matériau | Verre borosilicaté (faible taux de potassium) |
Type de filetage | À vis |
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10104213
|
DWK Life Sciences
986491 |
Taille de capsule : 13 / 425 |
595.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 29-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11778839
|
DWK Life Sciences
986492 |
Taille de capsule : 15 / 425 |
1527.36€
1000 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Permet de s’assurer que les comptages de fond sont cohérents et faibles dans les flacons en verre et que la transmission ultraviolette est élevée.Les flacons Wheaton™ Sampule™ sont fabriqués en verre borosilicaté à faible teneur en potassium Wheaton™ 180 conforme à la norme ASTM E 438 type I et classe A.
- Sélectionné parmi le verre ou le PEHD
- Bouchons conditionnés séparément
- Les flacons en PEHD sont un choix économique pour le comptage par scintillation
Informations sur la commande
Les flacons sont conditionnés dans des cellules individuelles dans des plateaux 200 conditionnés sous film plastique thermorétracté afin d’éviter toute contamination. Les bouchons sont conditionnés séparément dans des sachets en PE
Spécification
Film métallique/pulpe | |
17 mm | |
À vis | |
Urée | |
58 mm |
Transparent | |
Verre borosilicaté (faible taux de potassium) | |
1,6 dr. | |
Bouchon à vis | |
ASTM E438 |