Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, avec bouchon phénolique revêtu de PEBD (non autoclavable)
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
33-430 mm
38-430 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Description
- Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
- Parois épaisses pour prévenir la casse
- Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
- La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
- Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
- Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
- Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
Spécification
Spécification
| Capacité | 8,45 oz., 250 ml |
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Capacité (impériale) | 8,45 oz. |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 2,63 in |
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Certifications/Conformité | USP type 1 |
| Graduated | Oui |
| Hauteur (métrique) | 152 mm |
| Afficher plus |