Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Verre transparent, avec bouchon phénolique revêtu de PEBD (non autoclavable)
Code produit. 10432562 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Taille du bouchon:
33-430 mm
38-430 mm
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10432562
Marque: DWK Life Sciences 219715
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons robustes peu encombrants
  • Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
  • Parois épaisses pour prévenir la casse
  • Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
  • La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
  • Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
  • Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
  • Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4,22 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 2,16 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type 1
Graduated Oui
Hauteur (métrique) 123 mm
Hauteur (impériale) 4,84 in
Joint de fermeture PEBD
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-430 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à vis