Learn More
DWK Life Sciences Flacons de culture / de laboratoire gradués Wheaton™ : Transparent, avec bouchon phénolique revêtu de caoutchouc revêtu de PTFE (autoclavable)
Code produit. 10245022 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10245022
Marque: DWK Life Sciences 219815
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons robustes peu encombrants
  • Flacon en verre borosilicaté transparent avec graduations et zone d’écriture
  • Parois épaisses pour prévenir la casse
  • Plus robuste que les flacons Erlenmeyer
  • La base de plus petit diamètre permet d’économiser de l’espace dans les stérilisateurs et les congélateurs
  • Grande ouverture, lèvre spéciale, épaulements inclinés
  • Graduation en ml pour indiquer les volumes approximatifs
  • Les poignées du flacon de 1 litre permettent une manipulation aisée
Compliance
Conforme aux normes USP type 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 4,22 oz., 125 ml
Capacité (métrique) 125 ml
Capacité (impériale) 4,22 oz.
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 2,16 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Noir
Certifications/Conformité USP type 1
Closure Included Oui
Graduated Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 123 mm
Type de produit Flacon pour milieu de culture
Hauteur (impériale) 4,84 in
Joint de fermeture Résine fluorocarbonée
Matériau du bouchon Phénolique
Taille du bouchon 33-430 mm
Diamètre (métrique) 55 mm
Type de bouchon Bouchon à vis