Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : bouchon phénolique noir avec joint en caoutchouc
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Description
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (impériale) | 1,6 in |
| Matériau | Verre |
| Couleur de bouchon | Noir |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,3 in |
| Joint de fermeture | Caoutchouc |
| Matériau du bouchon | Phénolique |
| Afficher plus |