Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Conditionnement:
144 pièces
24 pièces
288 pièces
432 pièces
48 pièces
96 pièces
Description
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
- Parfaits comme flacons d’échantillons
- Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
- Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
- Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Capacité (impériale) | 2 oz. |
| Couleur | Transparents |
| Diamètre (impériale) | 1,6 in |
| Matériau | Verre |
| Quantité | 48/Pk. |
| Couleur de bouchon | Blanc |
| Hauteur (métrique) | 85 mm |
| Hauteur (impériale) | 3,3 in |
| Joint de fermeture | Poly/Vinyle |
| Afficher plus |