Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc revêtu de polyvinyle
Code produit. p-4902645 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 mL
60 mL
125 mL
250 mL
500 mL
Quantité:
144/Pk.
24/Pk.
288/Pk.
432/pk.
48/Pk.
96/Pk.
Conditionnement:
144 pièces
24 pièces
288 pièces
432 pièces
48 pièces
96 pièces
Code produit. 10021382
Marque: DWK Life Sciences W216966
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
  • Gradués en ml et en oz.
Bouchon phénolique noir autoclavable avec joint en caoutchouc
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 mL
Capacité (impériale) 1 oz.
Couleur Transparents
Diamètre (impériale) 1,3 in
Matériau Verre
Quantité 48/Pk.
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 70 mm
Hauteur (impériale) 2,7 in
Joint de fermeture Poly/Vinyle
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis