Learn More
DWK Life Sciences Flacons gradués Valumetric™ Wheaton™ : Avec bouchon en PP blanc avec PE expansé revêtu de PTFE
Code produit. p-4902646 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
24 pièces
48 pièces
Code produit. 10264682
Marque: DWK Life Sciences W216971
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour le stockage et les échantillons de solides, de matériaux en poudre sèche et de liquides
  • Parfaits comme flacons d’échantillons
  • Utiles pour les poudres sèches, les échantillons de sols et le stockage des échantillons
  • Fabriqués à partir de verre Wheaton 800 conforme aux exigences de la norme USP de type III
  • Gradués en ml et en oz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
Capacité (impériale) 1 oz
Couleur Transparent
Diamètre (impériale) 1,3 in
Matériau Verre
Couleur de bouchon Blanc
Hauteur (métrique) 70 mm
Type de produit Storage Bottle
Hauteur (impériale) 2,7 in
Joint de fermeture PTFE / PE
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 33-400 mm
Diamètre (métrique) 34 mm
Type de bouchon Bouchon à vis