Learn More
DWK Life Sciences Flacons de sérum en PEHD Wheaton™
Code produit. p-45478 Tous les produits Wheaton Science Products Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
15 ml
30 mL
60 mL
120 ml
Conditionnement:
100 pièces
200 pièces
300 pièces
Code produit. 12807632
Marque: DWK Life Sciences 224031
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le flacon de sérum Wheaton est fabriqué en PEHD et largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux.
  • En polyéthylène haute densité
  • Largement utilisé pour les produits de santé animale et le stockage de produits non médicaux
  • Accepte les bouchons en caoutchouc standard et les joints en aluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0,5 oz, 15 ml
Capacité (métrique) 15 ml
Capacité (impériale) 0,5 oz.
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) 1,1 in
Diamètre (impériale) intérieur de col 0,78 in
Diamètre (métrique) externe du col 20 mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 13 mm
Matériau HDPE
Hauteur (métrique) 56 mm
Type de produit Flacon à sérum
Hauteur (impériale) 2,2 in
Matériau du bouchon Caoutchouc
Diamètre (métrique) 28 mm